Learn More
Nimorazole, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15990212 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 15990212
Marca: Honeywell Fluka R145010MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 6506-37-2
Forma fisica Solid
Formula molecolare C9H14N4O3
InChI Key MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1CCN1CCOCC1
IUPAC Name 4-[2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]morpholine
Industry Type Antibiotics
Molecular Weight (g/mol) 226.24
Quantità 10 mg
Grado Analytical Standard