Descrizione
- Flexible footprint on bench: The cable connects to the detachable control terminal, allowing it to be placed flexibly thus increasing usability and convenience
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Automatic |
| Tipo | Cable |
| Protezione IP | None |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Accessori raccomandati | Meter Accessories |
| Peso (sistema metrico) | 120 g |