Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Protective Cover for Control Terminal
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Descrizione
- Protect your investment: The cover provides an extra barrier to protect your NineFocus control terminal from spills and splashes. It can easily be replaced
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Automatic |
| Tipo | Protective Cover |
| Dimensioni (L x P x A) | 24.1 x 22.5 x 5.5 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 5.5 cm |
| Protezione IP | IP52 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24.1 cm |
| Accessori raccomandati | Meter Accessories |
| Peso (sistema metrico) | 150 g |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.5 cm |