Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS reagent
Catalog Number p-7058982
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
485-47-2
C9H6O4
178.143
MFCD00003791
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione
10236
CHEBI:86374
2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
485-47-2
C9H6O4
178.143
MFCD00003791
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione
10236
CHEBI:86374
2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ninhydrin
Punto di fusione 251°C (decomposition)
Beilstein 1910963
Indice di Merck 14,6554
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol; Slightly soluble in chloroform and ether.
Peso formulazione 178.14
Grado ACS
Sensibilità Light sensitive
Colore Brown to Yellow
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ninhydrin, ACS reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-