missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Ninhydrin, Amine Detection Reagent, Solid, 25 g
Descrizione
- Molecular weight: 178.14 g/mol
- Chemical composition: 100% Ninhydrin
- Form: Solid
- Applications: Reacts with ammonia and primary and secondary amines to produce a blue or purple reaction product; used for development of fingermarks on porous surfaces; useful for analysis of free amino groups in proteins, peptides and amino acids; may be useful for detecting ninhydrin-reactive nitrogens in soil
- CAS number: 485-47-2
- Storage: Store at ambient temperature
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Ninhydrin |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Reattività | Ammonia, Primary amines, Secondary amines |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Substrato | Ammonia, Primary Amines, Secondary Amines |
| Target Molecule | Ammonia, Primary Amines, Secondary Amines, Amino Acids, Peptides, Proteins |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Formulazione | 100% Ninhydrin |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?