Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ozone friendly ready to use spray for TLC
Codice prodotto. 10780971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
240 mL
Dimensione della confezione:
240mL
Codice prodotto. 10780971
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327022400
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ninhydrin
Punti di ebollizione >34.0°C
CAS 485-47-2, 106-97-8, 74-98-6, 71-36-3
Formula molecolare C9H6O4
Numero MDL MFCD00003791
Indice di Merck 15, 6640
InChI Key FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC Name 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Imballaggio Spray can
Densità 0.81
Quantità 240 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ninhydrin, ozone friendly ready to use spray for TLC
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Aerosol infiammabili e non infiammabili Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H222-Aerosol altamente infiammabile.
  • H229-Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P251-Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
  • P410+P412-Proteggere dai raggi solari Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Butyl alcohol, L.P.G. (liquified petroleum gas), 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-