Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS reagent
Codice prodotto. 10404701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10404701 25 g Glass Bottle 25g
10055780 10 g Glass Bottle 10g
10334792 100 g Glass Bottle 100g
10287183 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10404701 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 415720250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 485-47-2
Formula molecolare C9H6O4
Molecular Weight (g/mol) 178.143
Numero MDL MFCD00003791
InChI Key FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC Name 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Ninhydrin
Punto di fusione 250.0°C
Identificazione Passes Test
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Sensibilità (to amino acids) Passes Test
Densità 0.81
Fieser 01,732; 04,356
Indice di Merck 15, 6640
Colore Brown/White to White
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Quantità 25 g
Forma fisica Crystals
Peso formulazione 178.14
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ninhydrin
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.