Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, spectrophotometric grade
Codice prodotto. 15159203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15159203 500 g Glass bottle 500g
10439080 25 g Glass bottle 25g
11964861 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15159203 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 165875000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 485-47-2
Formula molecolare C9H6O4
Molecular Weight (g/mol) 178.143
Numero MDL MFCD00003791
InChI Key FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC Name 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ninhydrin
Punto di fusione 250.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for amino acid analysis): passes
Colore Yellow
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln.)
Quantità 500 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Peso formulazione 178.14
Grado Spectrophotometric