Learn More
Ninhydrin Spray Refill, Pure, 0.5% Ninhydrin In Butan-1-ol, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10254010 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10254010 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10254010 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/2161/90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
500mL, Amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -90°C
Punti di ebollizione 117.4°C
CAS 485-47-2
Formula molecolare C9H6O4
Numero MDL 3791
InChI Key FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC Name 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Peso formulazione 74.0694g/mol
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore 6.5&25
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ninhydrin solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2, 2- dihydroxy- 485-47-2, n-Butylalcohol 71-36-3