Learn More
Ninhydrin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ninhydrin |
| CAS | 485-47-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C9 H6 O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 1H-Indene-1,2,3-trione 2-Hydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxoindan, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 2,2-Dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2,2-Dihydroxy-indene-1,3-dione, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,3-Dihydro-2,2-dihydroxy-1,3-dioxo-1H-indene, Indane-1,2,3-trione monohydrate, Triketohydrindene Hydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H |
| SMILES | OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC Name | 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.14 |
| Vedi altri risultati |