Learn More
Niobium boride, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11367417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367417 25 g 25g
11357417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367417 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012573.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103.716 g/mol
Niobium boride is widely used in ceramic materials, electrode materials, thin film materials and refractory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12007-29-3
Formula molecolare BNb
Molecular Weight (g/mol) 103.716
Numero MDL MFCD00016236
InChI Key VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl
PubChem CID 82882
IUPAC Name boranylidyneniobium
SMILES B#[Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium boride
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 114.53
Percent Purity 99%