Learn More
Niobium Pentachloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Niobium Pentachloride |
| CAS | 10026-12-7 |
| Formula molecolare | Cl5Nb |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium |
| InChI Formula | InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5] |
| IUPAC Name | neodymium(5+);pentachloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.17 |
| Peso formulazione | 318.7543 |