Learn More
Niobium Pentachloride, TRC
Codice prodotto. 30466233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30466233 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466233 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN59853550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium Pentachloride
CAS 10026-12-7
Formula molecolare Cl5Nb
Quantità 50 g
Sinonimo Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium
InChI Formula InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5]
IUPAC Name neodymium(5+);pentachloride
Molecular Weight (g/mol) 270.17
Peso formulazione 318.7543