Learn More
Niobium powder, -325 mesh, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 15465935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465935 2.5 g 2.50g
11311348 25 g 25g
11391338 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15465935 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010275.88
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-1-7440
Formula molecolare Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
Numero MDL MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium powder
Quantità 2.5 g
Dimensioni maglia −325 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.8%