Learn More
Niobium rod, 6.35mm (0.25in) dia, annealed, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11381338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381338 5 cm 5cm
11371338 25 cm 25cm
11361338 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11381338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010273.BQ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-1-7440
Formula molecolare Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
Numero MDL MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium rod
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantità 5 cm
Odore Odorless
Peso ≈2.7g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.8%