Learn More
Niobium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic™, 99.99% (metals basis excluding Ta), Ta 300ppm
Codice prodotto. 11323617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Slug
5 Slugs
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323617 1 Slug Pezzo
11313617 5 Slugs pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035365.QI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-1-7440
Formula molecolare Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
Numero MDL MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Quantità 1 Slug
Odore Odorless
Peso ≈3.4g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta), Ta 300ppm
Percent Purity 99.99%
Grado Puratronic