Learn More
Niobium sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.95% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484815 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15484815 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040885.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium sputtering target
Nota nome 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 3-1-7440
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta)
Formula molecolare Nb
Numero MDL MFCD00011126
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
IUPAC Name niobium
Molecular Weight (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Percent Purity 99.95%