Learn More
Niobium(V) chloride, 99.8%
Codice prodotto. 15780829 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15780829 10 g Glass bottle 10g
10398670 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15780829 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201690100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-12-7
Formula molecolare Cl5Nb
Molecular Weight (g/mol) 270.16
Numero MDL MFCD00011127
InChI Key YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC Name pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 254.0°C
Materiale o nome chimico Niobium(V) chloride
Punto di fusione 204.7°C to 209.5°C
Nota nome 99.8%
Colore Yellow
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.75% min
Formula lineare NbCl5
Fieser 14,214
Indice di Merck 15, 6643
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in hcl, soluble in ccl4, soluble in ethanol
Peso formulazione 270.16
Percent Purity 99.8%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niobium(V) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride