Learn More
Niobium(V) chloride, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11337257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11337257 25 g 25g
11327257 100 g 100g
11317257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11337257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011548.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
It is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as Lewis acid catalyst in the organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-12-7
Formula molecolare Cl5Nb
Molecular Weight (g/mol) 270.156
Numero MDL MFCD00011127
InChI Key YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC Name pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Punti di ebollizione 248.2°C
Materiale o nome chimico Niobium(V) chloride
Punto di fusione 208.3°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Peso formulazione 270.2
Odore Acidic
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Yellow powder/flake/crystalline/beads
Densità 2.74
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Niobium(V) chloride
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.