Learn More
Niobium(V) chloride, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11488640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488640 10 g 10g
11478640 100 g 100g
11468640 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488640 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 051108.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For Use in Preparation of Pure Niobium, and As An Intermediate | CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
In preparation of pure niobium, and as an intermediate.Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as Lewis acid catalyst in the organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-12-7
Formula molecolare Cl5Nb
Molecular Weight (g/mol) 270.156
Numero MDL MFCD00011127
InChI Key YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC Name pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 248.2°C
Materiale o nome chimico Niobium(V) chloride
Punto di fusione 208.3°C
Colore Yellow
Forma fisica Lump
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Decomposes in water. Soluble in alcohol,HCl,and Carbon tetrachlorideSoluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Peso formulazione 270.2
Odore Acidic
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.74 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niobium(V) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride