Learn More
Niobium(V) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11350338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11350338 5 g 5g
11370338 25 g 25g
11360338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11350338 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043729.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-12-7
Formula molecolare Cl5Nb
Molecular Weight (g/mol) 270.156
Numero MDL MFCD00011127
InChI Key YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC Name pentachloroniobium
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 248.2°C
Materiale o nome chimico Niobium (V) chloride
Punto di fusione 208.3°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,6557
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Peso formulazione 270.2
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Acidic
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.74 g/mL