Learn More
Niobium(V) ethoxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11382867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382867 5 g 5g
11372867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16031.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Handle and store under inert gas. It is sensitive to moisture. Incompatible with oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3236-82-6
Formula molecolare C10H25NbO5
Molecular Weight (g/mol) 318.21
Numero MDL MFCD00015122
InChI Key ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (0.1mmHg)
Materiale o nome chimico Niobium(V) ethoxide
Punto di fusione 6°C
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 36°C (97°F)
Indice di rifrazione 1.516
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 1.258
Numero UN UN2924
Beilstein 3678883
Informazioni di solubilità Reacts with water.
IUPAC Name ethanolate;niobium(5+)
Peso formulazione 318.21
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niobium(V) ethoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate