Learn More
Niobium(V) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10153970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153970 50 g Flacone in plastica 50g
10785853 10 g Glass bottle 10g
10229693 250 g Flacone in plastica 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10153970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193630500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-96-8
Formula molecolare Nb2O5
Molecular Weight (g/mol) 265.81
Numero MDL MFCD00011128
InChI Key ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium(V) oxide
Punto di fusione 1520.0°C
Colore White
CAS min. % 99.95
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.47
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Densità 4.4700g/mL
Formula lineare Nb2O5
Indice di Merck 15, 6645
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4, soluble in fused potassium hydrogen sulfate or, carbonates or hydroxides of the alkali metals
IUPAC Name [(dioxoniobio)oxy]dioxoniobium
Peso formulazione 265.8
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce