Learn More
Niobium(V) oxide sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 15493785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493785 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15493785 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041080.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Magnetron sputtering target
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium(V) oxide sputtering target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00011128
Peso formulazione 265.81
Percent Purity 99.95%