Learn More
Nipecotic acid, 98%
Codice prodotto. 11486406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486406 25 g 25g
11466406 1 g 1g
11476406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11486406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24723.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 498-95-3 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
GABA reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-95-3
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00005992 MFCD01630787
InChI Key XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
PubChem CID 4498
ChEBI CHEBI:116931
IUPAC Name piperidine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico Nipecotic acid
Punto di fusione ∼261°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 81096
Indice di Merck 14,6561
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 98%