Learn More
(+/-)-Nipecotic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480698 5 g -
30473383 1 g 1g
30472716 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480698 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4784005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-95-3
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Sinonimo 3-Piperidinecarboxylic Acid, Nipecotic Acid, (+/-)-beta-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, DL-Nipecotic Acid, Hexahydronicotinic Acid
IUPAC Name piperidine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-Nipecotic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Peso formulazione 129.079