Learn More
Novus Biologicals™ NIR2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18318258 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18318258 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18318258 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00009600T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Vision
Bersaglio NIR2
Sinonimo DRES9NIR-2, Drosophila retinal degeneration B homolog, FLJ44997, membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 1, NIR2PITPNM, phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 2, PITPnm 1, Rd9, RDGB, RDGB1, RDGBA, RDGBA1, retinal degeneration B alpha 1
Simbolo del gene PITPNM1