Learn More
Niraparib metabolite M1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422459
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422459 1 mg 1mg
16411238 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16422459 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYG0023
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Specifications
Materiale o nome chimico Niraparib metabolite M1
CAS 1476777-06-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H19N3O2
Quantità 1 mg
Sinonimo Niraparib carboxylic acid metabolite M1 M1 metabolite of niraparib
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)O
Molecular Weight (g/mol) 321.37
Peso formulazione 321.37
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Show More Show Less
Research purposes only