Learn More
MedChemExpress Nisin
Codice prodotto. 16492248
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16492248 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1607
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Nisin is a bacteriocin produced by a group of Gram-positive bacteria that belongs to Lactococcus and Streptococcus species.
Specifica
CAS 1414-45-5
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 3354.07 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 g
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 1 mg/mL (0.30 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣adjust pH to 3 with HCl) (insoluble)