Learn More
Nisin A, Technical grade (~2.5% mainly sodium chloride and denatured milk solids), TRC
Codice prodotto. 30136028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136028 10 g 10g
30133729 25 g 25g
30011224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN48755010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1414-45-5
Sinonimo 1-Thia-4,7,10,13,16,19-hexaazacyclodocosane, cyclic peptide deriv.∣1-Thia-4,7,10,13-tetraazacyclohexadecane, cyclic peptide deriv.∣1H,9H-Pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10]thiatriazacyclotridecine, cyclic peptide deriv.∣9,19-Dithia-2,5,13,16,22-pentaazabicyclo[9.9.2]docosane, cyclic peptide deriv.∣Ambicin N∣Delvoplus∣L-Isoleucyl-(Z)-2,3-didehydro-2-aminobutanoyl-D-cysteinyl-L-isoleucyl-2,3-didehydroalanyl-L-leucyl-L-cysteinyl-threo-3-mercapto-D-2-aminobutanoyl-L-prolylglycyl-L-cysteinyl-L-lysyl-threo-3-mercapto-D-2-aminobutanoylglycyl-L-alanyl-L-leucyl-L-methionylglycyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-methionyl-L-lysyl-threo-3-mercapto-D-2-aminobutanoyl-L-alanyl-threo-3-mercapto-D-2-aminobutanoyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-cysteinyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-valyl-2,3-didehydroalanyl-L-lysine Cyclic (3-7),(8-11),(13-19),(23-26),(25-28)-pentakis(sulfide)∣MicroGARD MG 300∣Natural-Keeper∣Nisaplin∣Nisin(1-34)∣Nisitrol∣Novasin
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 3354.07
Quantità 10 g
Shipping Condition Room Temperature