Learn More
TOKU-E™ Nisin ReadyMade™ Solution
Codice prodotto. 30044053
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 x 1 mL
Packungsgröße:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
30044053 5 x 1 mL 5mL
30044029 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30044053 Lieferant TOKU-E™ Lieferanten-Nr. N0845x1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nisin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in 0.02 N HCl.
  • CAS Number: 1414-45-5
  • Molecular Formula: C143H230N42O37S7
  • Molecular Weight: 3,354.07 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Lactococcus lactis
  • Spectrum: Nisin is effective against Gram-positive bacteria, but has little or no effect on Gram-negative bacteria, yeasts, or fungi
  • Mechanism of Action: Nisin binds to lipid II which is a membrane-bound advanced intermediate involved in cell wall biosynthesis. It sequesters lipid II from its functional location. The nisin-lipid II complex leads to formation of pores in the bacterial membrane leading to bacterial cell death
Spezifikation
Specie Bacteria
CAS 1414-45-5
Colore Colorless
Nome comune Nisin
Concentrazione 20,000 to 40,000 IU/mL
Content And Storage -20°C
Descrizione Nisin ReadyMade™ Solution 20,000 to 40,000 IU/mL in 0.02 N HCl
Sistema di espressione Gram-positive bacteria
Formulazione Liquid in 0.02 N HCl
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology and Eukaryotic Cell Culture Applications
Peso molecolare 3354.07 g/mol
Product Type Antibiotic
Quantità 5 x 1 mL
Research Category Biomedicine, including cancer and veterinary research
Shipping Condition Ice Pack
Sorgente Lactococcus lactis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.