Learn More
Nisoldipine, MedChemExpress
Descrizione
Nisoldipine(BAY-k 5552
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nisoldipine |
| CAS | 63675-72-9 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H24N2O6 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | BAY-k 5552 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC(C)C)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 388.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only