Learn More
Nisoldipine, Mikromol™
Codice prodotto. 30049866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049866 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3912.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nisoldipine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Nomi componenti o analita Nisoldipine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H24 N2 O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
InChI Formula InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
IUPAC Name 3-O-methyl 5-O-(2-methylpropyl) 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 388.41
Quantità 250 mg
Peso formulazione 388.1634 g/mol