Learn More
Nisoldipine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nisoldipine |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3 |
| Peso formulazione | 388.1634 |