Learn More
Nital Etchant, 3% (v/v) in Reagent Alcohol, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31940487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31940487 1 L Amber Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31940487 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R53162001C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Nital Etchant, 3% (v/v) in Reagent Alcohol
Colore Colorless
CAS 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Punti di ebollizione ∼76°C
CAS min. % 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67
CAS max % 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67
Densità 0.81
Odore Alcoholic
Imballaggio Amber Glass Bottle
pH Acidic
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12.5°C
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Miscible in water
Percent Purity 3%
Grado Laboratory
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nital Etchant, 3% (v/v)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .