Learn More
Nitazoxanide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16498418
Marca: Medchem Express HYB0217
MedChemExpress Nitazoxanide (NTZ), an anthelmintic agent, exhibits a broad spectrum of activities against a wide variety of helminths, protozoa, and enteric bacteria infecting animals and humans.
Nitazoxanide inhibits Giardia lamblia trophozoite proliferation in axenic culture with an IC50 of 2.4 μM. Nitazoxanide can be used for the research of parasitic gastroenteritis. Nitazoxanide shows anti-Japanese encephalitis virus (JEV) activity in a mouse model.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitazoxanide
Forma fisica Powder
CAS 55981-09-4
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H9N3O5S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo NTZ NSC 697855
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.44 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=CC=CC=C2OC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 307.28
Peso formulazione 307.28
Percent Purity 98.35%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.