Learn More
NITD008, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475448
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475448 10 mg 10mg
16461319 1 mg 1mg
16418167 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16475448 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12957
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico NITD008
CAS 1044589-82-3
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H14N4O4
Quantità 10 mg
Sinonimo 7-Deaza-2'-C-acetylene-adenosine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.25 mM)
SMILES O[C@@]1(C#C)[C@H](N2C=CC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 290.27
Peso formulazione 290.27
Percent Purity 96.2%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only