Learn More
Nitenpyram, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16594394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594394 250 mg 250mg
16584394 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16594394 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 463942500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 150824-47-8 | C11H15ClN4O2 | 270.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150824-47-8
Formula molecolare C11H15ClN4O2
Molecular Weight (g/mol) 270.72
InChI Key CFRPSFYHXJZSBI-DHZHZOJOSA-N
IUPAC Name [(1E)-1-{[(6-chloropyridin-3-yl)methyl](ethyl)amino}-2-nitroethenyl](methyl)amine
SMILES CCN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(\NC)=C\[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitenpyram
Punto d'infiammabilità >70°C
Punto di fusione 70.0°C to 84.0°C
Solubilità Soluble in water; Insoluble in methanol and dimethyl sulfoxide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 270.72