Learn More
Nitenpyram, TRC
Codice prodotto. 17920485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17920485 10 g 10g
17912835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17920485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49011510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150824-47-8
Formula molecolare C11 H15 Cl N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 270.72
Sinonimo 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (1E)-, 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, (E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethyl-N'-methyl-2-nitroethylene-1,1-diamine, (E)-Nitenpyram, Bestguard, Capstar, Nitenpyram, Niterndipoine, TI 304
IUPAC Name (E)-1-N'-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1-N'-ethyl-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
SMILES CCN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-Nitenpyram
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H15ClN4O2/c1-3-15(11(13-2)8-16(17)18)7-9-4-5-10(12)14-6-9/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3/b11-8+
Peso formulazione 270.0884