Learn More
Nitisinone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498548
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498548 10 mg 10mg
16444417 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498548 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0607
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitisinone
Forma fisica Powder
CAS 104206-65-7
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H10F3NO5
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo NTBC Nitisone SC0735
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (126.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2[N+]([O-])=O)=O)C(CCC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 329.23
Peso formulazione 329.23
Percent Purity 98.76%
Grado Research
Research purposes only