Learn More
Nitisinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitisinone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2 |
| Peso formulazione | 329.0511 |
| Percent Purity | >95% |