Learn More
Nitrate as N @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Nitrate as N @ 10000 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitrate |
| CAS | 14797-55-8 |
| Metodi | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nomi componenti o analita | Nitrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | NO3- |
| Concentrazione | 10000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | NO3− |
| SMILES | [O-]N(=O)=O |
| Vedi altri risultati |