Learn More
Mettler Toledo™ Nitrate Membrane Kit
Codice prodotto. 10299681
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polymer Membrane
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10299681 Polymer Membrane 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10299681 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51340011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    620.69€ / 1 sets
    Risparmia 119.31€
    16% Sconto
In stock
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) In gold Nitrate ISE
Materiale Polymer Membrane
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 50°C
Intervallo di pH 2 to 12