Learn More
Nitrate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12992155 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12992155 500 mL 500mL
12972155 100 mL 100mL
12982155 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12992155 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A 030 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.66€ / 500mL
    Risparmia 13.34€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 14797-55-8
InChI Key NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name nitrate
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrate
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Formula molecolare NO3
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
SMILES [O-][N+]([O-])=O
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 62.01
Quantità 500 mL