Learn More
Nitrendipine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478296
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478296 100 mg -
16474357 50 mg 50mg
16451416 200 mg 200mg
16442169 1 g 1g
16402136 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16478296 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0424
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Nitrendipine (BAY-E-5009), an analogue of Nifedipine (HY-B0284), is a dihydropyridine calcium channel blocker with vasodilator action. Nitrendipine has antihypertensive effect.
Nitrendipine (BAY-E-5009), an analogue of Nifedipine (HY-B0284), is a dihydropyridine calcium channel blocker with vasodilator action. Nitrendipine has antihypertensive effect.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Colore Yellowish Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H20N2O6
Quantità 100 mg
Sinonimo BAY-E-5009
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (138.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCC
Molecular Weight (g/mol) 360.36
Peso formulazione 360.36
Percent Purity 99.25%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only