Learn More
Nitrendipine, Mikromol™
Codice prodotto. 17949639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17949639 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17949639 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0092.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nitrendipine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Nomi componenti o analita Nitrendipine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H20 N2 O6
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine
InChI Formula InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC Name 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 360.36
Quantità 500 mg
Peso formulazione 360.1321 g/mol