Learn More
Nitrendipine, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
195.00€ - 617.00€
Identificatori chimici
| CAS | 39562-70-4 |
|---|---|
| Formula molecolare | C18H20N2O6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.366 |
| Numero MDL | MFCD00082255 |
| InChI Key | PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin |
| PubChem CID | 4507 |
| ChEBI | CHEBI:7582 |
| IUPAC Name | 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15463549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.MC |
100mg |
195.00€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15473549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.ME |
500mg |
365.00€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15453549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.03 |
1g |
617.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO (17.5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethyl acetate, and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Identificatori chimici
| 39562-70-4 | |
| 360.366 | |
| PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N | |
| 4507 | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C18H20N2O6 | |
| MFCD00082255 | |
| nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin | |
| CHEBI:7582 | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
Specifica
| Nitrendipine | |
| C18H20N2O6 | |
| 14,6576 | |
| Soluble in DMSO (17.5mg/ml),methanol (15mg/ml),ethyl acetate,and ethanol (25 mM). Insoluble in water. | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C | |
| 360.366 | |
| CHEBI:7582 |
| 39562-70-4 | |
| MFCD00082255 | |
| nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin | |
| PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 4507 | |
| 360.36 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 254-513-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US5653000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures