Learn More
Nitrendipine, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18752724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752724 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752724 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 0601/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker. Induces autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Formula molecolare C18H20N2O6
Quantità 50 mg
Sinonimo nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
InChI Key PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
IUPAC Name 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 360.366
PubChem CID 4507
ChEBI CHEBI:7582
Peso formulazione 360.37
Percent Purity >99%
Product Line Tocris