Learn More
Nitric Acid, 2% (v/v) in Denatured Ethanol, Ricca
Descrizione
- Nitric Acid, 2 v/v /den Alc 4 L Poly natural
Specifica
Specifica
| CAS | 64-17-5, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Imballaggio | Natural Poly Container |
| Quantità | 4 L |
| Grado | ACS |