Learn More
Nitric Acid, 3% (v/v) in Reagent Alcohol, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31940481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Natural Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31940481 500 mL Natural Poly Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31940481 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R5316300500A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric Acid
CAS 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS min. % 2.0, 85.0, 4.0, 4.0
Colore Colorless
CAS max % 4.0, 90.0, 6.0, 6.0
Concentrazione 3% (v/v)
Imballaggio Natural Poly Bottle
Formula molecolare HNO3
Solvente o matrice Reagent Alcohol
Numero MDL MFCD00011349
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name nitric acid
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Percent Purity 3% V/V
Grado Laboratory
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido nitrico, 3 % v/v in alcol per reagenti
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .